Läs mer
Isobutanamidoxim, TRC
Produktkod. 30395414
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30395414 1 g
1 options
Produktkod. 30395414 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI7891001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isobutanamidoxime
CAS 35613-84-4
Molekylformel C4H10N2O
Kvantitet 1 g
Synonym Isobutyramide Oxime, Isobutyramidoxime, Isopropylcarboxamide Oxime, N-Hydroxy-2-methylpropanimidamide, N-Hydroxyisobutyramidine, N'-Hydroxyisobutyramidine
InChI formel InChI=1S/C4H10N2O/c1-3(2)4(5)6-7/h3,7H,1-2H3,(H2,5,6)
LEDER CC(C)\C(=N\O)\N
Molekylvikt (g/mol) 102.14
Formel vikt 102.0793