Läs mer
Isobutansulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 15441559
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15441559 1 g 1g
15461559 250 mg 250mg
15451559 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15441559 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64378.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 35432-36-1 | C4H9ClO2S | 156,624 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35432-36-1
Molekylformel C4H9ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 156.624
MDL-nummer MFCD07369800
InChI-nyckel NQLNHTOCFWUYQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutanesulfonyl chloride, isobutylsulfonyl chloride, 1-propanesulfonyl chloride, 2-methyl, 2-methylpropane-1-sulfonylchloride, 2-methyl-1-propylsulfonyl chloride, 2-methyl-1-propanesulfonyl chloride, 2-methyl-propane-1-sulfonyl chloride, isobutane sulfonyl chloride, isobutane-1-sulfonylchloride, acmc-1ae06
PubChem CID 182236
IUPAC-namn 2-metylpropan-l-sulfonylklorid
LEDER CC(C)CS(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isobutanesulfonyl chloride
Färg Färglös
Densitet 1.20 g/mL
Flampunkt 88 °C (190 °F)
Linjär formel (CH3)2CHCH2SO2Cl
Brytningsindex 1.454
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1748728
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 156.62
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.