Läs mer
Isobutanol, 99 %
Produktkod. 11476286
Change view
Kvantitet:
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11476286 2500 mL 2500ml
11466286 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11476286 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23091.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1385.00 SEK
    1159.65 SEK / 2500ml
    Save 225.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 78-83-1 | C4H10O | 74,123 g/mol
Isobutanol är ett reagens som används i organiska reaktioner. Det används vid syntes av nya fluorerande reagenser. Det används också i den lipaskatalyserade produktionen av biodiesel som energikälla. Det fungerar som en katalysator för vätskefasförestring av ättiksyra med jonbytarhartser. Dehydrering av fermenterad isobutanol är användbar vid produktion av förnybara kemikalier och bränslen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Isobutanol
är ett reagens som används i organiska reaktioner. Det används vid syntes av nya fluorerande reagenser. Det används också i den lipaskatalyserade produktionen av biodiesel som energikälla. Det fungerar som en katalysator för vätskefasförestring av ättiksyra med jonbytarhartser. Dehydrering av fermenterad isobutanol är användbar vid produktion av förnybara kemikalier och bränslen.
Löslighet
Blandbar med alkohol och dietyleter. Delvis blandbar med vatten.
Anmärkningar
Undvik alla antändningskällor. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-83-1
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.123
MDL-nummer MFCD00004740
InChI-nyckel ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
PubChem CID 6560
ChEBI CHEBI:46645
IUPAC-namn 2-metylpropan-1-ol
LEDER CC(C)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isobutanol
pH 7
Smältpunkt -108 °C
Densitet 0.802
Kvantitet 2500 mL
Flampunkt 28 °C (82 °F)
Odör Sött
Brytningsindex 1.396
Linjär formel (CH3)2CHCH2OH
UN-nummer UN1212
Beilstein 1730878
Merck Index 14,5131
Kokpunkt 107 °C till 108 °C
Löslighetsinformation Blandbar med alkohol och dietyleter. Delvis blandbar med vatten.
Formel vikt 74.12
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isobutanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Isobutyl alcohol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.