Läs mer
Isobutanol, HPLC-grad, 99+%
Produktkod. 11398147
Change view
Kvantitet:
1 L
4 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398147 4 x 1 L 4 L
11388147 1 L 1 L
11308157 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11398147 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 022908.M1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Add to basket
Maximal nivå av föroreningar: Avdunstningsrester 5 ppm, H2O 0,05 % | CAS: 78-83-1 | C4H10O | 74,123 g/mol
Isobutanol är ett reagens som används i organiska reaktioner. Det används vid syntes av nya fluorerande reagenser. Den används som en mobil fas i högpresterande vätskekromatografi. Det används också i den lipaskatalyserade produktionen av biodiesel som energikälla. Det fungerar som en katalysator för vätskefasförestring av ättiksyra med jonbytarhartser. Dehydrering av fermenterad isobutanol är användbar för produktion av förnybara kemikalier och bränslen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 78-83-1
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.123
MDL-nummer MFCD00004740
InChI-nyckel ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
PubChem CID 6560
ChEBI CHEBI:46645
IUPAC-namn 2-metylpropan-1-ol
LEDER CC(C)CO
Specifications
Kemiskt namn eller material Isobutanol
Smältpunkt °C till 108 °C
Färg Färglös
Densitet 0.802
Kokpunkt 107 °C till 108 °C
Flampunkt 28 °C (82 °F)
Tändpunkt 390 °C (734 °F)
Analysprocentintervall >99%
Odör Sött
Brytningsindex 1.396
Kvantitet 4 x 1 L
Beilstein 1730878
Löslighetsinformation Blandbar med alkohol och dietyleter. Delvis blandbar med vatten.
Formel vikt 74.12
Ångtryck 4-40 hPa (3-30 mm Hg) vid 20 °C
Kvalitet HPLC
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.