Läs mer
Isobutanol, spektrofotometrisk grad, 99+%
Produktkod. 11338357
Change view
Kvantitet:
1 L
4 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338357 1 L 1 L
11328357 4 x 1 L 4 L
11348357 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11338357 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 032433.K2
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Maximal nivå av föroreningar: Avdunstningsrester 5 ppm, H2O 0,10 % | CAS: 78-83-1 | C4H10O | 74,123 g/mol
Isobutanol är ett reagens som används i organiska reaktioner. Det används vid syntes av nya fluorerande reagenser. Det används också i den lipaskatalyserade produktionen av biodiesel som energikälla. Det fungerar som en katalysator för vätskefasförestring av ättiksyra med jonbytarhartser. Dehydrering av fermenterad isobutanol är användbar för produktion av förnybara kemikalier och bränslen. Den är lämplig för användning i ultraviolett spektrofotometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-83-1
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.123
MDL-nummer MFCD00004740
InChI-nyckel ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
PubChem CID 6560
ChEBI CHEBI:46645
IUPAC-namn 2-metylpropan-1-ol
LEDER CC(C)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isobutanol
Smältpunkt °C to 108°C
Färg Färglös
Densitet 0.802 g/cm3
Kvantitet 1 L
Flampunkt 28°C (82°F)
Tändpunkt 390°C (734°F)
Odör Sweet
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.396
Analysprocentintervall >99%
Ångtryck 4-40 hPa (3-30mm Hg) at 20°C
Beilstein 1730878
Kokpunkt 107°C to 108°C
Löslighetsinformation Miscible with alcohol and diethyl ether. Partially miscible with water.
Formel vikt 74.12
Kvalitet Spektrofotometri
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.