Läs mer
Isobutanol, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isobutanol |
| Smältpunkt | -108°C |
| CAS | 78-83-1 |
| Densitet | 0.802 g/cm³ at 20°C |
| Kvantitet | 1 L |
| Flampunkt | 28°C (closed cup) |
| Molekylformel | (CH3)2CHCH2OH |
| Synonym | Isobutanol, Isobutylalcohol, 2-Methyl-1-propanol, Iso-Butanol, Isobutanol |
| Kokpunkt | 106°C to 108°C (1013 hPa) |
| Molekylvikt (g/mol) | 74.12 |
| Visa mer |