Läs mer
Isobutene Glycol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isobutene Glycol |
| CAS | 558-43-0 |
| Molekylformel | C4H10O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1,1-Dimethyl-1,2-ethanediol, 1,2-Dihydroxy-2-methylpropane, 1,2-Dihydroxyisobutane, 2-Hydroxy-2-methylpropanol, 2-Methyl-1,2-propanediol, 2-Methyl-2-hydroxypropanol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O2/c1-4(2,6)3-5/h5-6H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)(O)CO |
| IUPAC-namn | 2-methylpropane-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 90.12 |
| Formel vikt | 90.0681 |