Läs mer
Isobutyl 4-hydroxybenzoat, 98 %
Produktkod. 11318536
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318536 5 g 5g
11328536 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318536 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17587.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4247-02-3 | C11H14O3 | 194,23 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar
Isobutyl 4-hydroxibensoat används som ett antimikrobiellt medel. Det används också som antiseptika för kosmetiska områden.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2-3-4247
Molekylformel C11H14O3
Molekylvikt (g/mol) 194.23
MDL-nummer MFCD00020167
InChI-nyckel XPJVKCRENWUEJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyl 4-hydroxybenzoate, isobutylparaben, isobutyl p-hydroxybenzoate, isobutyl paraben, isobutyl-4-hydroxybenzoate, isobutyl parahydroxybenzoate, 4-hydroxybenzoic acid isobutyl ester, benzoic acid, 4-hydroxy-, 2-methylpropyl ester, p-oxybenzoesaureisobutylester, unii-0qqj25x58g
PubChem CID 20240
IUPAC-namn 2-metylpropyl-4-hydroxibensoat
LEDER CC(C)COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isobutyl 4-hydroxybenzoate
Smältpunkt 74°C to 78°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2642305
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 194.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.