Läs mer
Isobutylacetat, 98 %
Produktkod. 11468870
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2500ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468870 250 mL 250ml
11402697 500 mL 500ml
11412697 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468870 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14892.AK
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 110-19-0 | C6H12O2 | 116,16 g/mol
Isobutylacetat används som lösningsmedel för lack, thinner, tätningsmedel, parfymer och nitrocellulosa. Vidare används det som ett smakämne.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Isobutylacetat används som lösningsmedel för lack, thinner, tätningsmedel, parfymer och nitrocellulosa. Vidare används det som ett smakämne.
Löslighet
Blandbar med etanol, eter, metanol och aceton. Något blandbar med vatten och koltetraklorid.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-19-0
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00008932
InChI-nyckel GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyl acetate, isobutyl ethanoate, acetic acid, 2-methylpropyl ester, 2-methyl-1-propyl acetate, 2-methylpropyl ethanoate, acetic acid, isobutyl ester, acetic acid isobutyl ester, acetate d'isobutyle, iso-butyl acetate, beta-methylpropyl ethanoate
PubChem CID 8038
ChEBI CHEBI:50569
IUPAC-namn 2-metylpropylacetat
LEDER CC(C)COC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isobutyl acetate
Smältpunkt -99 °C
Densitet 0.87
Kokpunkt 116 °C till 117 °C
Flampunkt 18 °C (64 °F)
Analysprocentintervall 98%
Odör Fruktliknande
Brytningsindex 1.3895
Kvantitet 250 mL
UN-nummer UN1213
Beilstein 1741909
Merck Index 14,5130
Löslighetsinformation Blandbar med etanol, eter, metanol och aceton. Lätt blandbar med vatten och koltetraklorid.
Formel vikt 116.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isobutyl acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: isobutyl acetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.