Läs mer
Isobutyl Acetate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15871031
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15871031 100 mL 100ml
15826650 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15871031 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8205570100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-19-0
Specifikationer
Smältpunkt -99°C
Densitet 0.87 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 116°C to 118°C/1013 hPa
Molekylformel CH3COOCH2CH(CH3)2
MDL-nummer MFCD00008932
Kvantitet 100 mL
Synonym Isobutyl acetate, Acetic acid isobutyl ester, Isobutyl acetate
Molekylvikt (g/mol) 116.16