Läs mer
Isobutyl Acetoacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isobutyl Acetoacetate |
| CAS | 7779-75-1 |
| Molekylformel | C8H14O3 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 2-Methylpropyl-3-oxobutanoate, Isobutyl-3-oxobutanoate, Isobutyl Ester Acetoacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O3/c1-6(2)5-11-8(10)4-7(3)9/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)COC(=O)CC(=O)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.19 |
| Formel vikt | 158.0943 |