Läs mer
Isobutylakrylat, 99 %, stick med 100 ppm 4-metoxyfenol
Produktkod. 11323346
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11323346 500 mL 500ml
11313346 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11323346 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12739.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106-63-8 | C7H12O2 | 128,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-63-8
Molekylformel C7H12O2
Molekylvikt (g/mol) 128.17
MDL-nummer MFCD00042865
InChI-nyckel CFVWNXQPGQOHRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyl acrylate, isobutyl propenoate, isobutyl 2-propenoate, 2-propenoic acid, 2-methylpropyl ester, acrylic acid, isobutyl ester, 2-methylpropyl acrylate, isobutylester kyseliny akrylove, propenoic acid, isobutyl ester, ccris 4828, hsdb 610
PubChem CID 7819
IUPAC-namn 2-metylpropylprop-2-enoat
LEDER CC(C)COC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isobutyl acrylate
Namnnotering stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Smältpunkt -61°C
Densitet 0.888
Kokpunkt 139°C
Flampunkt 32°C (89°F)
Linjär formel CH2=CHCO2CH2CH(CH3)2
Brytningsindex 1.415
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN2527
Beilstein 1749388
Formel vikt 128.17
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.