Läs mer
Isobutylalkohol 5000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30311664
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30311664 1 ml
1 options
Produktkod. 30311664 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09011079ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isobutanol
CAS 78-83-1
Analyt- eller komponentnamn Isobutanol
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C4 H10 O
Koncentration 5000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1-Propanol, 2-methyl-, Isobutyl alcohol (8CI), 2-Methyl-1-propanol, 1-Hydroxy-2-methylpropane, 1-Isobutanol, 1-Methyl-2-propanol, 2-Methylpropyl alcohol, Isobutanol, Isopropyl carbinol, NSC 5708, iso-Butyl alcohol, 2-Methylpropanol
InChI formel InChI=1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
LEDER CC(C)CO
IUPAC-namn 2-metylpropan-1-ol
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 74.12
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 74,0732 g/mol