Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isobutanol |
| CAS | 78-83-1 |
| Flampunkt | 28,00 °C |
| Förpackning | Smal mun bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 4 L |
| Densitet | 1L = 0.80kg |
| Molekylvikt (g/mol) | 74.12 |
| Procent renhet | ≥99.0% |
| Kvalitet | BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens |
| Fysisk form | Liquid |