Läs mer
Isobutyl benzoate, 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10565481 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
25g; Glass bottle
Produktkod.
10565481 25g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10565481 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 350670250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isobutyl benzoate
Namnnotering 98%
CAS 120-50-3
Färg Colorless
Densitet 0.999g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C11H14O2
Linjär formel C6H5C(O)OCHCH(CH3)
Brytningsindex 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589nm)
MDL-nummer MFCD00048344
Kvantitet 25 g
Synonym isobutyl benzoate, benzoic acid, isobutyl ester, benzoic acid, 2-methylpropyl ester, unii-kq6xz9wjii, isobutyl benzoate natural, fema no. 2185, kq6xz9wjii, benzoic acid isobutyl ester, benzoic acid, isobutyl ester 6ci,7ci,8ci, iso-butyl benzoate
InChI-nyckel KYZHGEFMXZOSJN-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)COC(=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 2-methylpropyl benzoate
Molekylvikt (g/mol) 178.23
PubChem CID 61048
ChEBI CHEBI:87500
Formel vikt 178.23
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Liquid