missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Isobutyl Bromoacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isobutyl Bromoacetate |
| CAS | 59956-48-8 |
| Molekylformel | C6H11BrO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Methylpropyl Monobromoacetate, 2-Methylpropyl-bromo-ester Acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11BrO2/c1-5(2)4-9-6(8)3-7/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)COC(=O)CBr |
| IUPAC-namn | 2-methylpropyl 2-bromoacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.05 |
| Formel vikt | 193.9942 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?