missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Isobutyl-d9 Paraben, TRC

Produktkod. 30404136
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30404136 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30404136 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI78010250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Isobutyl-d9 Paraben
CAS 1215460-35-7
Molekylformel C11H5D9O3
Kvantitet 50 mg
Synonym 4-Hydroxybenzoic Acid 2-Methylpropyl-d9 Ester, 2-Methylpropyl-d9 p-Hydroxybenzoate, Isobutyl-d9 4-Hydroxybenzoate, Isobutyl-d9 p-Hydroxybenzoate, p-Hydroxybenzoic Acid Isobutyl-d9 Ester
InChI formel InChI=1S/C11H14O3/c1-8(2)7-14-11(13)9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3/i1D3,2D3,7D2,8D
LEDER OC1=CC=C(C(OC([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 203.28
Formel vikt 203.1508
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.