missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Isobutyl-D9 Paraben, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isobutyl-d9 Paraben |
| CAS | 1215460-35-7 |
| Molekylformel | C11H5D9O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 4-Hydroxybenzoic Acid 2-Methylpropyl-d9 Ester, 2-Methylpropyl-d9 p-Hydroxybenzoate, Isobutyl-d9 4-Hydroxybenzoate, Isobutyl-d9 p-Hydroxybenzoate, p-Hydroxybenzoic Acid Isobutyl-d9 Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O3/c1-8(2)7-14-11(13)9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3/i1D3,2D3,7D2,8D |
| LEDER | OC1=CC=C(C(OC([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.28 |
| Formel vikt | 203.1508 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?