Läs mer
Isobutyl Ethyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Ethoxy-2-methylpropane |
| CAS | 627-02-1 |
| Molekylformel | C6 H14 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Isobutyl Ethyl Ether, Propane, 1-ethoxy-2-methyl-, Ether, ethyl isobutyl (6CI,7CI,8CI), 1-Ethoxy-2-methylpropane, Ethyl iso-butyl ether, Ethyl isobutyl ether, Isobutyl ethyl ether |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O/c1-4-7-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOCC(C)C |
| IUPAC-namn | 1-ethoxy-2-methylpropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 102.175 |
| Formel vikt | 102.104 |