Läs mer
Isobutyl hexanoate, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isobutyl hexanoate |
| CAS | 105-79-3 |
| Molekylformel | C10H20O2 |
| MDL-nummer | MFCD00048870 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | CCCCCC(OCC(C)C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.26 |
| Procent renhet | 98% |