Läs mer
Isobutylisobutyrat, 98 %
Beskrivning
Isobutylisobutyrat används huvudsakligen som lösningsmedel, speciellt för nitrocellulosalacker och thinner samt beläggningar för plastsubstrat och beläggningar med hög halt av fasta ämnen. Majoriteten av slutanvändningarna är i beläggningar (fordon, industri, trämöbler och grafisk konst).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Isobutylisobutyrat används huvudsakligen som lösningsmedel, speciellt för nitrocellulosalacker och thinner samt beläggningar för plastsubstrat och beläggningar med hög halt av fasta ämnen. Majoriteten av slutanvändningarna är i beläggningar (fordon, industri, trämöbler och grafisk konst).
Löslighet Lösligt i vatten (1 g
/L vid 20oc).
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isobutyl isobutyrate |
| Smältpunkt | -81 °C |
| Kokpunkt | 147 °C till 149 °C |
| Flampunkt | 37 °C (98 °F) |
| Odör | Fruktliknande |
| Kvantitet | 250 mL |
| UN-nummer | UN2528 |
| Beilstein | 1701355 |
| Merck Index | 14,5145 |
| Formel vikt | 144.22 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Isobutyl isobutyrate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Isobutyl isobutyrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.