Läs mer
Isobutylisotiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10069571
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10069571 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
1 options
Produktkod. 10069571 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01703EA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isobutyl isothiocyanate
CAS 591-82-2
CAS Min % 97.0
Densitet 0.9400g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C5H9NS
Linjär formel (CH3)2CHCH2NCS
MDL-nummer MFCD00022062
Kvantitet 10 g
Synonym isobutyl isothiocyanate, i-butyl isothiocyanate, isobutylisothiocyanate, 2-methylpropyl isothiocyanate, isothiocyanic acid, isobutyl ester, 1-isothiocyanato-2-methyl-propane, unii-a498zc6z4f, isothiocyanic acid isobutyl ester, propane, 1-isothiocyanato-2-methyl, propane, 1-isothiocyanato-2-methyl-9ci
InChI-nyckel NSDDRJXKROCWRZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)CN=C=S
IUPAC-namn 1-isotiocyanato-2-metylpropan
Molekylvikt (g/mol) 115.194
PubChem CID 68960
Formel vikt 115.2
Procent renhet 97%