Läs mer
Isobutylisotiocyanat, 97 %
Produktkod. 11423178
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423178 5 g 5g
11433178 25 g 25g
11443178 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11423178 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18932.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 591-82-2 | C5H9NS | 115,194 g/mol
Det är isotiocyanatförening som används för proteomikforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en isotiocyanatförening som används för proteomikforskning.
Löslighet
Hydrolyserar med vatten.
Anmärkningar
Fuktkänslig, förvara borta från vatten/fukt. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvara under torr inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 591-82-2
Molekylformel C5H9NS
Molekylvikt (g/mol) 115.194
MDL-nummer MFCD00022062
InChI-nyckel NSDDRJXKROCWRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyl isothiocyanate, i-butyl isothiocyanate, isobutylisothiocyanate, 2-methylpropyl isothiocyanate, isothiocyanic acid, isobutyl ester, 1-isothiocyanato-2-methyl-propane, unii-a498zc6z4f, isothiocyanic acid isobutyl ester, propane, 1-isothiocyanato-2-methyl, propane, 1-isothiocyanato-2-methyl-9ci
PubChem CID 68960
IUPAC-namn 1-isotiocyanato-2-metylpropan
LEDER CC(C)CN=C=S
Specifications
Kemiskt namn eller material Isobutyl isothiocyanate
Densitet 0.94
Kokpunkt 160°C to 162°C
Flampunkt 24°C (75°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.498
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2924
Beilstein 1740371
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Hydrolyzes with water.
Formel vikt 115.2
Procent renhet 97%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.