Läs mer
Isobutylmetakrylat, 99,5+%, stab. med 10 ppm 4-metoxyfenol
Produktkod. 11384927
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384927 1 L 1 L
11374927 250 mL 250ml
11364927 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11384927 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041948.K2
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 97-86-9 | C8H14O2 | 142,20 g/mol
Plastindustrin: används vid tillverkning av innehållande aktivt hydroxylakrylharts. Beläggningar med epoxiharts-, diisocyanat- och melaminformaldehydhartskonfiguration som används för att förbereda en tvåkomponentsbeläggning. Inom oljeindustrin som tillsatser för smörjoljetvätt. Inom elektronikindustrin används som elektronmikroskop för att ta bort vattnet. Textilindustrin som används vid tillverkning av självhäftande tyg. Används som kemiska reagenser inom analytisk kemi. Dessutom används även för med vatten oblandbart inbäddningsmedel, som används vid syntes av medicinska polymermaterial, värmehärdande beläggningar och lim.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-86-9
Molekylformel C8H14O2
Molekylvikt (g/mol) 142.20
MDL-nummer MFCD00008931,MFCD00084435
InChI-nyckel RUMACXVDVNRZJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, methacrylic acid, isobutyl ester, isobutyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methylpropyl methacrylate, isobutyl alpha-methacrylate, isobutyl alpha-methylacrylate, unii-v11534uyz0, ccris 4829, isobutylester kyseliny methakrylove
PubChem CID 7352
IUPAC-namn 2-metylpropyl-2-metylprop-2-enoat
LEDER CC(C)COC(=O)C(C)=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isobutyl methacrylate
Namnnotering Stabilized with 10ppm 4-methoxyphenol
Densitet 0.889 g/mL
Kokpunkt 155°C
Flampunkt 46°C (115°F)
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN2283
Beilstein 1747595
Löslighetsinformation Soluble in water at 20°C,2g/L
Formel vikt 142.2
Procent renhet ≥99.5%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.