Läs mer
Isobutylmetakrylat, 99 %, stabiliserat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10166713 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10166713 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10239460 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10166713 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 412680025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 97-86-9 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-86-9
Molekylformel C8H14O2
Molekylvikt (g/mol) 142.20
MDL-nummer MFCD00008931,MFCD00084435
InChI-nyckel RUMACXVDVNRZJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, methacrylic acid, isobutyl ester, isobutyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methylpropyl methacrylate, isobutyl alpha-methacrylate, isobutyl alpha-methylacrylate, unii-v11534uyz0, ccris 4829, isobutylester kyseliny methakrylove
PubChem CID 7352
IUPAC-namn 2-metylpropyl-2-metylprop-2-enoat
LEDER CC(C)COC(=O)C(C)=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isobutyl methacrylate
Namnnotering Stabilized
Aciditet 0.005% max. (as methacrylic acid)
Smältpunkt -37.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.8800g/mL, 0.88
Kokpunkt 155.0°C
Flampunkt 46°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CH2=C(CH3)COOCH2CH(CH3)2
Brytningsindex 1.4190 to 1.4210
Kvantitet 2.5 kg
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble
Stabilisator 15 to 20ppm MEHQ
Formel vikt 142.2
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.