Läs mer
Isobutyl Methyl Ketone, Supelco™
Produktkod. 15831201
Change view
Kvantitet:
2.5 L
25 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15831201 25 L 25 L
15826660 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15831201 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 8208206025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
EMPLURA™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-10-1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isobutyl Methyl Ketone
Smältpunkt −80°C (lit.)
Densitet 0.801 g/mL at 25°C
Kvantitet 25 L
Molekylformel (CH3)2CHCH2COCH3
MDL-nummer MFCD00008938
Synonym 4-Methyl-2-pentanone, Isobutyl methyl ketone, Isopropylacetone, MIBK, Methyl isobutyl ketone, 4-Methyl-2-pentanone, Isobutyl methyl ketone, Isopropylacetone, MIBK, Methyl isobutyl ketone
Kokpunkt 117°C to 118°C
Molekylvikt (g/mol) 100.16