Läs mer
Isobutylnitrit, TRC
Produktkod. 30009490
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009490 500 mg
30005457 1 g
30004652 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30009490 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI357945500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 542-56-3
Molekylformel C4 H9 N O2
Molekylvikt (g/mol) 103.12
Synonym Nitrous acid, isobutyl ester, 2-Methylpropyl Nitrite, Blackjack, iso-Butyl Nitrite;
IUPAC-namn 2-metylpropylnitrit
LEDER CC(C)CON=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isobutyl Nitrite
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H9NO2/c1-4(2)3-7-5-6/h4H,3H2,1-2H3
Formel vikt 103.063