Läs mer
Isobutyl p-Aminobenzoate, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isobutyl p-Aminobenzoate |
| CAS | 94-14-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Isobutyl p-Aminobenzoate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H15 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzoic acid, 4-amino-, 2-methylpropyl ester, Benzoic acid, p-amino-, isobutyl ester (7CI,8CI), Cycloform (6CI), Benzamelid, Cicloforme, Cyclocaine, Cyclogesin, Isobutamben, Isobutambene, Isobutyl 4-aminobenzoate, Isobutyl Keloform, Isobutyl p-aminobenzoate, Isobutyl p-aminobenzoate, Isobutyl p-aminobenzobenzoate, Isobutylcaine, Isocaine, NSC 23517 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO2/c1-8(2)7-14-11(13)9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,8H,7,12H2,1-2H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC(C)COC(=O)c1ccc(N)cc1 |
| Visa mer |