missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Isobutyl Thiuram Disulfide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isobutyl Thiuram Disulfide |
| CAS | 3064-73-1 |
| Molekylformel | C18 H36 N2 S4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H36N2S4/c1-13(2)9-19(10-14(3)4)17(21)23-24-18(22)20(11-15(5)6)12-16(7)8/h13-16H,9-12H2,1-8H3 |
| LEDER | CC(C)CN(CC(C)C)C(=S)SSC(=S)N(CC(C)C)CC(C)C |
| IUPAC-namn | bis(2-methylpropyl)carbamothioylsulfanyl N,N-bis(2-methylpropyl)carbamodithioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 408.752 |
| Formel vikt | 408.176 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?