Läs mer
Isobutyl vinyl ether 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325919
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30325919 1 ml
1 options
Produktkod. 30325919 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14394900AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isobutyl Vinyl Ether
CAS 109-53-5
Analyt- eller komponentnamn Isobutyl Vinyl Ether
Frakt skick +20°C
Molekylformel C6 H12 O
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Ether, isobutyl vinyl (8CI), 1-(Ethenyloxy)-2-methylpropane, IVE, Isobutanol vinyl ether, Isobutoxyethene, Isobutyl vinyl ether, Lutonal LR 8500, NSC 8265, Vinoflex MO 400, Vinyl isobutyl ether, iso-Butyl vinyl ether, Propane, 1-(ethenyloxy)-2-methyl-
InChI formel InChI=1S/C6H12O/c1-4-7-5-6(2)3/h4,6H,1,5H2,2-3H3
LEDER CC(C)COC=C
IUPAC-namn 1-ethenoxy-2-methylpropane
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 100.16
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 100.0888 g/mol