Läs mer
Isobutylamine, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 78-81-9 |
| Smältpunkt | -85°C |
| Densitet | 0.736 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 68°C/1013 hPa |
| Molekylformel | (CH3)2CHCH2NH2 |
| MDL-nummer | MFCD00008146 |
| Kvantitet | 250 mL |
| Synonym | Isobutylamine, Isobutylamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 73.14 |
| Kvalitet | Research |