Läs mer
Isobutylmagnesiumklorid, 2M lösning i dietyleter, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10493464 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
AcroSeal™ Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10493464 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
10316494 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10493464 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 209521000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 5674-02-2 | Molecular Formula: C4H9ClMg | Molecular Weight: 116.87 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5674-02-2 , 60-29-7
Molekylvikt (g/mol) 116.87
MDL-nummer MFCD00000471
ChEBI CHEBI:75272
Specifications
Kemiskt namn eller material Isobutylmagnesium chloride
Namnnotering 2M solution in diethyl ether
Densitet 0.8300g/mL, 0.83
Flampunkt −040°C
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Molekylformel C4H9ClMg
Linjär formel (CH3)2CHCH2MgCl
Kvantitet 100 mL
Synonym splitomicin, 1,2-dihydro-3h-naphtho 2,1-b pyran-3-one, 1,2-dihydro-3h-benzo f chromen-3-one, 1h-benzo f chromen-3 2h-one, chembl86537, 1,2-dihydrobenzo f chromen-3-one, splitomycin, tocris-1542, d09suo, splitomicin hplc , powder
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts.
InChI-nyckel ISFPDBUKMJDAJH-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CC(=O)OC2=C1C3=CC=CC=C3C=C2
IUPAC-namn 1,2-dihydrobenso[f]kromen-3-on
PubChem CID 5269
Formel vikt 116.87
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Isobutylmagnesium chloride, 2M solution in diethyl ether
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
Hazard Statement
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.