Läs mer
Isobutylsuccinic Acid, TRC
Produktkod. 30138223
Change view
Kvantitet:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138223 5 g
17902545 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30138223 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI7806605G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5702-99-8
Molekylformel C8 H14 O4
Molekylvikt (g/mol) 174.19
Synonym Butanedioic acid, 2-(2-methylpropyl)-, Butanedioic acid, (2-methylpropyl)- (9CI), Succinic acid, isobutyl- (7CI,8CI), 2-(2-Methylpropyl)butanedioic acid, 1,2-Pentanedicarboxylic acid, 4-methyl-
IUPAC-namn 2-(2-methylpropyl)butanedioic acid
LEDER CC(C)CC(CC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isobutylsuccinic Acid
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H14O4/c1-5(2)3-6(8(11)12)4-7(9)10/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10)(H,11,12)
Formel vikt 174.0892
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.