Läs mer
Isobutyraldehyd, 98 %
Produktkod. 11410033
Change view
Kvantitet:
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11410033 500 mL -
11420033 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11410033 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12106.AP
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 78-84-2 | C4H8O | 72,11 g/mol
Isobutyraldehyd används som en mellanprodukt vid framställning av isobutanol, metakrolein, hydroxipivaldehyd och neopentylglykol. Det är aktivt involverat i Cannizaro-reaktionen. Det används också som en mellanprodukt för att framställa läkemedel, jordbrukskemikalier, vitaminer, antioxidanter, gummiacceleratorer, textilhjälpmedel, parfymer och smakämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Isobutyraldehyd används som mellanprodukt vid framställning av isobutanol, metakrolein, hydroxipivaldehyd och neopentylglykol. Det är aktivt involverat i Cannizaro-reaktionen. Det används också som en mellanprodukt för att framställa läkemedel, jordbrukskemikalier, vitaminer, antioxidanter, gummiacceleratorer, textilhjälpmedel, parfymer och smakämnen.
Löslighet Något blandbar
med vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med oxidationsmedel, starka syror, starka baser och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-84-2
Molekylformel C4H8O
Molekylvikt (g/mol) 72.11
MDL-nummer MFCD00006980
InChI-nyckel AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyraldehyde, isobutanal, isobutylaldehyde, propanal, 2-methyl, 2-methylpropionaldehyde, isobutyric aldehyde, valine aldehyde, isopropylaldehyde, 2-methyl-1-propanal, isobutaldehyde
PubChem CID 6561
ChEBI CHEBI:48943
IUPAC-namn 2-metylpropanal
LEDER CC(C)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isobutyraldehyde
Smältpunkt °C till 65 °C
Densitet 0.794
Kokpunkt 63 °C till 65 °C
Flampunkt -24 °C (-11 °F)
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel (CH3)2CHCHO
Brytningsindex 1.3723
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN2045
Beilstein 605330
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,5154
Löslighetsinformation Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 72.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isobutyraldehyde
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Isobutyraldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.