Läs mer
Isobutyraldehyde, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -65.9°C |
| Densitet | 0.79 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 63°C to 64.5°C/1013 mbar |
| Molekylformel | (CH3)2CHCHO |
| MDL-nummer | MFCD00006980 |
| Kvantitet | 20 kg |
| Synonym | Isobutyraldehyde, Isobutyraldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 72.11 |
| Kvalitet | Research |