Läs mer
Isobutyramid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11480197
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11480197 500 g 500g
11460197 25 g 25g
11470197 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11480197 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B21641.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 563-83-7 | C4H9NO | 87.122 g/mol
Isobutyramid spelar en viktig roll vid kemisk ympning av humant serumalbumin under syntesen av sekventiellt sammansatta proteinkapslar. Det används i läkemedelstillverkning och i celldifferentiering. Den finner tillämpning vid transkription av human gamma-globingen och murin embryonal epsilon(y)-globingen. Vidare är det vid behandling av beta-talassemi och sicklecellssjukdom.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Isobutyramid spelar en viktig roll vid kemisk ympning av humant serumalbumin under syntesen av sekventiellt sammansatta proteinkapslar. Det används i läkemedelstillverkning och i celldifferentiering. Den finner tillämpning vid transkription av human gamma-globingen och murin embryonal epsilon(y)-globingen. Vidare är det vid behandling av beta-talassemi och sicklecellssjukdom.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med syror, baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 563-83-7
Molekylformel C4H9NO
Molekylvikt (g/mol) 87.122
MDL-nummer MFCD00008019
InChI-nyckel WFKAJVHLWXSISD-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyramide, propanamide, 2-methyl, 2-methylpropionamide, isobutyrimidic acid, isobutylamide, isopropylformamide, dimethylacetoamide, unii-82uoe7b38z, dimethylacetamid, c-isopropylformamide
PubChem CID 68424
IUPAC-namn 2-metylpropanamid
LEDER CC(C)C(=O)N
Specifications
Kemiskt namn eller material Isobutyramide
Smältpunkt 127°C to 129°C
Densitet 1.013
Kokpunkt 216°C to 220°C
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 87.12
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.