Läs mer
Isobutyramide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isobutyramide |
| CAS | 563-83-7 |
| Molekylformel | C4H9NO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Methylpropanamide, 2-Methylpropionamide, Isobutanamide, Isobutyrimidic Acid, Isopropylformamide, NSC 8423, VX 366 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H2,5,6) |
| LEDER | CC(C)C(=O)N |
| IUPAC-namn | 2-methylpropanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 87.12 |
| Formel vikt | 87.0684 |