Läs mer
Isobutyramidoxime, 96%
Produktkod. 11499590
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499590 250 mg 250mg
11409600 1 g 1g
15407897 5 g 5g
15417897 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11499590 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50892.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 35613-84-4 | C4H10N2O | 102.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35613-84-4
Molekylformel C4H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 102.14
MDL-nummer MFCD03426251,MFCD08705910,MFCD00464225
InChI-nyckel JHRDEHLFNLLCQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym z-n'-hydroxyisobutyrimidamide, 1z-n'-hydroxy-2-methylpropanimidamide, n-hydroxyisobutyrimidamide, n-hydroxy-2-methylpropanimidamide, z-n'-hydroxy-2-methylpropimidamide, n-hydroxyisobutyramidine, z-n'-hydroxy-2-methylpropanimidamide, isobutyramidoxime 250mg, n/'-hydroxy-2-methylpropanimidamide, propanimidamide, n-hydroxy-2-methyl
PubChem CID 9582835
IUPAC-namn N'-hydroxi-2-metylpropanimidamid
LEDER CC(C)C(\N)=N/O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isobutyramidoxime
Smältpunkt 57°C to 65°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 102.14
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.