Läs mer
Isosmörsyra, 99 %
Produktkod. 11376766
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11376766 2500 mL 2.5 L
11356766 100 mL 100ml
11366766 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11376766 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04038.0F
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 79-31-2 | C4H8O2 | 88,11 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområden
Isosmörsyra används för att framställa estrar för smaker och parfymer. Det används också som desinfektionsmedel, konserveringsmedel och garvningsmedel. Den hittar tillämpningar inom textil, lack och läderindustrin. Vidare används det som laktationsstimulerande medel hos mjölkboskap. Utöver detta används det vid framställning av tetrametylbärnstenssyra och diisopropylketon.
Löslighet
Blandbar med vatten, alkohol, kloroform och eter. Något blandbar med koltetraklorid.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 79-31-2
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.11
MDL-nummer MFCD00002658
InChI-nyckel KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyric acid, isobutanoic acid, 2-methylpropionic acid, propanoic acid, 2-methyl, dimethylacetic acid, isopropylformic acid, iso-butyric acid, isobutyrate, cenex rp b2, acetic acid, dimethyl
PubChem CID 6590
ChEBI CHEBI:16135
IUPAC-namn 2-metylpropansyra
LEDER CC(C)C(O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Isobutyric acid
Smältpunkt -47 °C
Kokpunkt 153 °C till 154 °C
Densitet 0.948
Kvantitet 2500 mL
Flampunkt 59 °C (138 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.3928
UN-nummer UN2529
Beilstein 635770
Merck Index 145155
Löslighetsinformation Möljbar med vatten, alkohol, kloroform och eter. Lätt blandig med koltetraklorid.
Formel vikt 88.11
Procent renhet 99%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.