Läs mer
Isobutyrsyra-bensylester, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isobutyric acid-benzyl ester |
| CAS | 103-28-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Isobutyric acid-benzyl ester |
| Frakt skick | +20 °C |
| Molekylformel | C11 H14 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Isobutyric acid, benzyl ester (6CI,7CI,8CI), Benzyl 2-methylpropionate, Benzyl isobutanoate, Benzyl isobutyrate, NSC 406201, NSC 46112, Phenylmethyl 2-methylpropanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O2/c1-9(2)11(12)13-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)C(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | Bensyl 2-metylpropanoat |
| Visa mer |