Läs mer
Isobutyric Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15838300
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15838300 1 L 1 L
15818300 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15838300 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8004721000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-31-2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isobutyric Acid
Smältpunkt -46°C
Densitet 0.95 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 1 L
Molekylformel (CH3)2CHCOOH
MDL-nummer MFCD00002658
Synonym Isobutyric acid, 2-Methylpropionic acid, Isobutyric acid
Molekylvikt (g/mol) 88.11
Kvalitet Ungraded