Läs mer
Isobutyrsyra, TRC
Produktkod. 30389844
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30389844 10 g
30396359 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30389844 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI78100510G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-31-2
Molekylformel C4 H8 O2
Molekylvikt (g/mol) 88.11
Synonym Propanoic acid, 2-methyl-, Isobutyric acid (8CI), 2-Methylpropanoic acid, 2-Methyl-1-propanoic acid, 2-Methylpropionic acid, 2-Propanecarboxylic acid, Dimethylacetic acid, Isobutanoic acid, Isobutyrates, Isopropylformic acid, NSC 62780, i-Butyric acid, iso-Butyric acid, α-Methylpropanoic acid, α-Methylpropionic acid
IUPAC-namn 2-methylpropanoic acid
LEDER CC(C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isobutyric acid
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)
Formel vikt 88.0524