Läs mer
Isobutyrsyra, TRC
Produktkod. 30396359
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30396359 1 g
30389844 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30396359 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI7810051G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-31-2
Molekylformel C4 H8 O2
Molekylvikt (g/mol) 88.11
Synonym Propanoic acid, 2-methyl-, Isobutyric acid (8CI), 2-Methylpropanoic acid, 2-Methyl-1-propanoic acid, 2-Methylpropionic acid, 2-Propanecarboxylic acid, Dimethylacetic acid, Isobutanoic acid, Isobutyrates, Isopropylformic acid, NSC 62780, i-Butyric acid, iso-Butyric acid, α-Methylpropanoic acid, α-Methylpropionic acid
IUPAC-namn 2-metylpropansyra
LEDER CC(C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isobutyric acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)
Formel vikt 88.0524