missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Isobutyric anhydride, 97%

Produktkod. 11307986
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307986 500 mL 500ml
11397976 100 mL 100ml
11317986 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11307986 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13240.AP
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 97-72-3 | C8H14O3 | 158.197 g/mol

Isobutyranhydrid används vid framställning av 4-O-isobutyrylderivat genom att reagera med oktyl-beta-D-glukopyranosid med användning av C2 -symmetrisk kiral 4-pyrrolidinopyridin som katalysator. Det fungerar som ett utgångsmaterial för estrar som sackarosacetatisobutyrat, färgämnen och jordbrukskemikalier. Den finner användning som doftmellanled och smakämnen.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Tillämpningar Isobutyranhydrid används
vid framställning av 4-O-isobutyrylderivat genom att reagera med oktyl-beta-D-glukopyranosid med användning av C2 -symmetrisk kiral 4-pyrrolidinopyridin som katalysator. Det fungerar som ett utgångsmaterial för estrar som sackarosacetatisobutyrat, färgämnen och jordbrukskemikalier. Den finner användning som doftmellanled och smakämnen.

Löslighet Blandbar med
vatten och eter.

Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 97-72-3
Molekylformel C8H14O3
Molekylvikt (g/mol) 158.197
MDL-nummer MFCD00008913
InChI-nyckel LSACYLWPPQLVSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyric anhydride, isobutyric acid anhydride, propanoic acid, 2-methyl-, anhydride, 2-methylpropanoic anhydride, isobutyricanhydride, isobutyryl anhydride, 2-methylpropionic anhydride, unii-n85a80fjdt, n85a80fjdt, 2-methylpropanoic acid anhydride
PubChem CID 7346
ChEBI CHEBI:84261
IUPAC-namn 2-metylpropanoyl 2-metylpropanoat
LEDER CC(C)C(=O)OC(=O)C(C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Isobutyric anhydride
Smältpunkt -56°C
Densitet 0.954
Kokpunkt 182°C
Flampunkt 67°C (152°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.406
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN2922
Beilstein 386267
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with water and ether.
Formel vikt 158.2
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.