Läs mer
Isobutyrofenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11400498
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11400498 25 g 25g
11410498 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11400498 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B24628.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 611-70-1 | C10H12O | 148.21 g/mol
Isobutyrofenon används som en intern standard vid bestämning av hydroxizinhydroklorid och bensylalkohol i injektionslösningar. Det används också vid framställning av alfa-hydroxiisobutyrofenon. Isobutyrofenon används som fotosensibiliserande mellanprodukt. Den kan reagera med bromättiksyraetylester för att få 3-hydroxi-4-metyl-3-fenylvalerianasyraetylester.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Isobutyrofenon används som intern standard vid bestämning av hydroxizinhydroklorid och bensylalkohol i injektionslösningar. Det används också vid framställning av alfa-hydroxiisobutyrofenon. Isobutyrofenon används som fotosensibiliserande mellanprodukt. Den kan reagera med bromättiksyraetylester för att få 3-hydroxi-4-metyl-3-fenylvalerianasyraetylester.
Löslighet
Lösligt i alkohol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 611-70-1
Molekylformel C10H12O
Molekylvikt (g/mol) 148.21
MDL-nummer MFCD00008917
InChI-nyckel BSMGLVDZZMBWQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyrophenone, isopropyl phenyl ketone, 2-methylpropiophenone, 1-propanone, 2-methyl-1-phenyl, phenyl isopropyl ketone, isopropyl phenyl keton, alpha-methylpropiophenone, unii-8l53972ntz, .alpha.-methylpropiophenone, 2-methyl-1-phenyl-1-propanone
PubChem CID 69144
IUPAC-namn 2-metyl-l-fenylpropan-1-on
LEDER CC(C)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material Isobutyrophenone
Smältpunkt 1°C
Densitet 0.988
Kokpunkt 217°C
Flampunkt 84°C (184°F)
Brytningsindex 1.517
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formel vikt 148.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.