Läs mer
Isobutyrophenone, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isobutyrophenone |
| CAS | 611-70-1 |
| Molekylformel | C10H12O |
| MDL-nummer | MFCD00008917 |
| Kvantitet | 10 g |
| LEDER | CC(C)C(=O)C1=CC=CC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.20 |
| Procent renhet | 98% |