Läs mer
Isobutyrylkarnitin D3, TRC
Produktkod. 30395418
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30395418 10 mg
30395302 5 mg
30391915 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30395418 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI77902710MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isobutryl Carnitine D3
Molekylformel C11 D3 H18 N O4
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H21NO4/c1-8(2)11(15)16-9(6-10(13)14)7-12(3,4)5/h8-9H,6-7H2,1-5H3/t9-/m1/s1/i1D3/t8?,9-
LEDER [2H]C([2H])([2H])C(C)C(=O)O[C@H](CC(=O)[O-])C[N+](C)(C)C
IUPAC-namn (3R)-3-(3,3,3-trideuterio-2-metylpropanoyl)oxy-4-(trimetylazanium)butanoat
Molekylvikt (g/mol) 234.307
Formel vikt 234.166