Läs mer
Isobutyrylklorid, 98 %
Beskrivning
Isobutyrylklorid används vid framställning av helt isobutyramidterminerade hypergrenade polyetyleniminer. Det spelar en viktig roll i separationen och identifieringen av shikonin och dess esterderivat i rotepidermis av Echium italicum L. Det fungerar som ett acyleringsmedel för ketiminderivaten av alfa-aminoestrar, nukleosider och pyrroler. Vidare används det vid framställning av organiska peroxider. Utöver detta används det som mellanprodukt för färgämnen, textilhjälpmedel och peroxidföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Isobutyrylklorid används vid framställning av helt isobutyramidterminerade hypergrenade polyetyleniminer. Det spelar en viktig roll i separationen och identifieringen av shikonin och dess esterderivat i rotepidermis av Echium italicum L. Det fungerar som ett acyleringsmedel för ketiminderivaten av alfa-aminoestrar, nukleosider och pyrroler. Vidare används det vid framställning av organiska peroxider. Utöver detta används det som mellanprodukt för färgämnen, textilhjälpmedel och peroxidföreningar.
Löslighet Blandbar med
kloroform, isättika, eter, toluen, metylenklorid och bensen.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med baser, vatten, starka oxidationsmedel och alkoholer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isobutyryl chloride |
| Smältpunkt | ∽-90°C |
| Densitet | 1.017 |
| Kokpunkt | 91°C to 93°C |
| Flampunkt | 8°C (46°F) |
| Analysprocentintervall | 0.98 |
| Brytningsindex | 1.407 |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN2395 |
| Beilstein | 605393 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Isobutyryl chloride
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H330-Dödligt vid inandning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Isobutyrylchloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.