Läs mer
Isobutyrylklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10255730 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
10ml
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10255730 250 mL Glasflaska 250ml
10583521 10 mL Glasflaska 10ml
10275680 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10255730 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 160662500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 79-30-1 | C4H7ClO | 106.55 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-30-1
Molekylformel C4H7ClO
Molekylvikt (g/mol) 106.55
MDL-nummer MFCD00000717
InChI-nyckel DGMOBVGABMBZSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyryl chloride, 2-methylpropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-methyl, isobutanoyl chloride, isobutyric acid chloride, isobutyroyl chloride, isobutyrylchloride, dimethylacetyl chloride, chloro isopropyl ketone, alpha-methylpropionyl chloride
PubChem CID 62325
IUPAC-namn 2-metylpropanoylklorid
LEDER CC(C)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isobutyryl chloride
Namnnotering 98%
Smältpunkt -90.0°C
Densitet 1.0170g/mL, 1.017
Kokpunkt 91.0°C to 93.0°C
Flampunkt 1°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHCOCl
Brytningsindex 1.4060 to 1.4080
Kvantitet 250 mL
Beilstein 02, 293
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with alcohol,soluble in ether
Viskositet 0.55 mPa.s (20°C)
Formel vikt 106.55
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.