Läs mer
Isobutyrylklorid, TRC
Produktkod. 30392747
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30392747 5 g
1 options
Produktkod. 30392747 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI7806805G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isobutyryl Chloride
CAS 79-30-1
Molekylformel C4H7ClO
Kvantitet 5 g
Synonym 2-Methylpropanoyl Chloride, 2,2-Dimethylacetyl Chloride, 2-Methylpropanoic Acid Chloride, 2-Methylpropanoyl Chloride, 2-Methylpropionyl Chloride, 2-Propylcarbonyl Chloride, Chloro Isopropyl Ketone, Dimethylacetyl Chloride, Isobutanoyl Chloride, Isobutyric Acid Chloride, Isobutyroyl Chloride, Isopropanecarbonyl Chloride, i-Butyryl Chloride, alpha-Methylpropionyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C4H7ClO/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3
LEDER CC(C)C(=O)Cl
IUPAC-namn 2-metylpropanoylklorid
Molekylvikt (g/mol) 106.55
Formel vikt 106.0185